D5294
Dilazep dihydrochloride
powder
Synonyme(s) :
ASTA C 4898, Cormelian, N,N′-bis(3-[3,4,5-Trimethoxybenzoyloxy]propyl)homopiperazine dihydrochloride
238,00 €
About This Item
238,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OCCCN2CCCN(CCCOC(=O)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3)CC2
InChI
1S/C31H44N2O10.2ClH/c1-36-24-18-22(19-25(37-2)28(24)40-5)30(34)42-16-8-12-32-10-7-11-33(15-14-32)13-9-17-43-31(35)23-20-26(38-3)29(41-6)27(21-23)39-4;;/h18-21H,7-17H2,1-6H3;2*1H
Clé InChI
VILIWRRWAWKXRW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable