Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-230-6
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
≥97%
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metformin is an antidiabetic agent that reduces blood glucose levels and improves insulin sensitivity. Its metabolic effects, including the inhibition of hepatic gluconeogenesis, are mediated at least in part by activation of the LKB1-AMPK (AMP-activated protein kinase) pathway. Activation of this pathway also appears to be involved in the antiproliferative and proapoptotic actions of metformin in cancer cell lines.