Merck
Passer à
D4875
16-Dehydropregnenolone acetate
≥95%
Synonyme(s) :
3β-Acetoxy-5,16-pregnadien-20-one, 3β-Hydroxy-5,16-pregnadien-20-one acetate, 5,16-Pregnadien-3β-ol-20-one acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
327,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H32O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
213-558-7
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
327,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC=C4C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21H,6,8-13H2,1-4H3
InChI key
MZWRIOUCMXPLKV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
16-Dehydropregnenolone acetate (DPA) is synthesized from steroids sapogenin, diosgenin and solasodine. 16-Dehydropregnenolone acetate (DPA) is a crucial intermediate for the synthesis of steroid hormones-based drugs. It is an antagonist for farnesoid X receptor (FXR) and modulates cholesterol metabolism. It is considered as a potential antihyperlipidemic agent. Chemically synthesized steroid derivatives from DPA have cytotoxic features and could serve as potential anticancer agents.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P8004H5002P162
description
≥95%
description
≥98%
description
-
description
-
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe