Merck
Passer à
D4635
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
≥95%
Synonyme(s) :
dCTP-Na2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N3Na2O13P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) is synthesized either by de novo pathway or from the multiple phosphorylation steps of cytidine. It is deaminated to deoxyuridine monophosphate (dUMP) which is convertible to deoxythymidine triphosphate (dTTP).
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt has been used:
  • in polymerase chain reaction mix for the amplification of Alternaria (AM) toxin DNA[1]
  • to spike oligonucleotide sample for capillary electrophoresis (CE) analysis[2]
  • as a component in adenosine 5′-monophosphate (AMP) luciferase assay[3]
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate (dCTP) is used to synthesize DNA by DNA polymerases or reverse transcriptases. dCTP is an allosteric regulator of deoxycytidylate (dCMP) deaminase.[4] It is used in studies of nucleotide pools, nucleotide selectivity and enzyme specificity studies, such as the preferred incorporation of dCTP by Rev1, a γ-family DNA polymerase.[5]
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :