Principaux documents
D4147
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine 3′-monophosphate ammonium salt
≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N5O7P · xNH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.22 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Essai
≥90%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3)c2N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.H3N/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(5(2-16)21-6)22-23(18,19)20;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);1H3
Clé InChI
UCABMSWTDGJNIQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable