D3909
cis-13,16,19-Docosatrienoic acid methyl ester
≥97.0% (capillary GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (capillary GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Clé InChI
RXNIYBHTXVTSAK-YSTUJMKBSA-N
Conditionnement
Sealed ampule
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves