D3282
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
~99%
Synonyme(s) :
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
About This Item
Pureté
~99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
Clé InChI
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable