D3070
Anti-DCDC2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DCDC2A, Anti-RU2, Anti-RU2S
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human DCDC2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCDC2(51473)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable