D2813
4,5-Diaminofluorescein diacetate
≥98% purity (HPLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
DAF-2 DA
725,00 €
About This Item
725,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
colorless to white
Solubilité
DMSO: <2 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Clé InChI
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.