Key Documents
D2281
Sigma-Aldrich
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein Hydrochloride–Celite®
suitable for protein labeling
Synonyme(s) :
DTAF
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Ampleur du marquage
~10% DTAF
Adéquation
suitable for protein labeling
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.OC(=O)c1cc(Nc2nc(Cl)nc(Cl)n2)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
Informations légales
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.