Merck
Passer à
D2157
1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
≥99%
Synonyme(s) :
1,3-Dihexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)glycerol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
78,80 €
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
259,00 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
474,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H100O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
78,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
FDCOHGHEADZEGF-QPLCGJKRSA-N
Application
  • Oxidative lipidomics to elucidate the non-volatile derivatives of four typical triglycerides in vegetable oils under simulated frying conditions: This research underscores the pivotal role of 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol in understanding the oxidative stability and decomposition products of triglycerides under high-heat conditions, relevant in food science and lipidomics (Hu et al., 2023).
  • Stearic acids at sn-1, 3 positions of TAG are more efficient at limiting fat deposition than palmitic and oleic acids in C57BL/6 mice: This research examines the impact of specific triglyceride configurations, including 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol, on lipid metabolism and fat accumulation in experimental models, which is crucial for understanding lipid-related diseases and for developing lipid-based therapeutics (Gouk et al., 2014).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe