Principaux documents
D2013
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzylamine
Synonyme(s) :
N-Benzyldimethylamine, BDMA, DMBA
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Beilstein:
1099620
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
pb
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Bruno Bard et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(10), 3416-3419 (2009-04-29)
RPLC gains acceptance in pharmaceutical research for the rapid determination of lipophilicity but remains limited for the determination of partition coefficients of moderate to strong basic compounds under their neutral form because stationary phases are not compatible with high pH