Merck
D158
Diphenhydramine hydrochloride
Synonyme(s) :
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.82
EC Number:
205-687-2
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenhydramine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves