Documents
D154
Sigma-Aldrich
S(+)-DOI hydrochloride
solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16INO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +11.85°, c = 1.9 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES 
Cl.COc1cc(C[C@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
QVFDMWGKHUFODK-FJXQXJEOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Less potent enantiomer of (±)-DOI.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable