D142
4-Diphenylacetoxy-N-(2-chloroethyl)piperidine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
4-DAMP mustard hydrochloride
About This Item
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble (Solutions must be freshly prepared.)
aqueous base: unstable
Chaîne SMILES
Cl[H].ClCCN1CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable