Principaux documents
D1393
Sigma-Aldrich
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Amino-4-deoxypteroic acid
50 MG
301,00 €
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
301,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N7O2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
301,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Chaîne SMILES 
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
Application
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Roberto Gotti et al.
Electrophoresis, 25(16), 2830-2837 (2004-09-08)
A cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatographic (CD-MEKC) method for the determination of the most important potential impurities of methotrexate (MTX): 2,4-diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine, aminopterine hydrate, 4-[N-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, 4-[N-(2,4-diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, and the distomer D-MTX is presented. The MEKC separation of these compounds