CWA-1069
Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) Colorwheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Synonyme(s) :
Programmed cell death 1 ligand 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
29E.2A3, monoclonal
Gamme de produits
ColorWheel®
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 33.28 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Compatibilité
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... CD274(29126)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow cytometry in PHA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million PHA-stimulated Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1069, Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilité
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable