Principaux documents
CS0013
Sigma-Aldrich
Red Protease Detection Kit
Fluorescent protease assay, high sensitivity
Synonyme(s) :
Fluorescent Protease Assay Kit, Protease Assay Kit
1 KIT
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
245,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12350000
Nomenclature NACRES :
NA.51
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
The Red Protease Detection Kit uses TAMRA-casein as a convenient fluorescent substrate for detection of proteases in various samples.
Fluorescence excitation wavelength = 535 nm
Fluorescence emission wavelength = 595 nm
Application
Detection and quantitation of protease activity in samples. Useful for impurity testing.
Caractéristiques et avantages
  • Fluorescence is pH-independent
  • No separation or precipation steps are required
  • High sensitivity and signal-to-noise
Composants
CS0013A Trypsin (1 mg/mL): 100 μL
CS0013B Protease AssayBuffer × 2: 30 mL
CS0013C TAMRA-Casein substrate: 280 μL
Adéquation
Detection limit approximately 19 ng/ml, when using a 1 hour incubation with Trypsin as a standard.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Get better detection and quantification of proteases with this high-sensitivity red protease detection assay.