Principaux documents
CLS8673
Corning® Storage Box for 1-2 mL 2D Barcoded Cryogenic Vials
holds 81 vials, 9 x 9 array, white polycarbonate
Synonyme(s) :
Corning vial accessory
10 EA
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.13
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white polycarbonate
Taille
132 mm × 132 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.