Principaux documents
CLS640660FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6406-60FO
Capacité
60 mL
Volume
60 mL
Description générale
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.