CLS6406500
PYREX® economy Squibb separatory funnel
polyethylene stopper, PTFE stopcock, pack of 4 ea
Synonyme(s) :
pouring funnel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
polyethylene stopper
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6406-500
Corps, H × D.E.
319 mm × 98.4 mm
Capacité
500 mL
Tige, L × D.E.
52 mm × 7 mm
Volume
500 mL