Principaux documents
CLS4865
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit racked pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
960 EA
82,80 €
82,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
960 EA
82,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
82,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
yellow tip
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
96 Tips/Rack
Conditionnement
rack of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 4865
Gamme de volumes
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.