CLS4840
Corning® microvolume pipet tips
0.2-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural tip
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Conditionnement
bag of 1000
case of 10000
Fabricant/nom de marque
Corning 4840
Gamme de volumes
0.2-10 μL
Compatibilité
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors