Principaux documents
CLS4629
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
MPC fitting, sterile, weight 500 g
Synonyme(s) :
Corning cap
1 EA
246,00 €
246,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
246,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
246,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
orange polypropylene cap (disposable)
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4629
Taille du bouchon
45 mm
Tuyau, D.I. × D.E. × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
Poids
500 g
Catégories apparentées
Description générale
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.