CLS4628
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 500 g
Synonyme(s) :
Corning cap
229,00 €
About This Item
229,00 €
Produits recommandés
Matériaux
orange polypropylene cap (disposable)
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4628
Taille du bouchon
45 mm
Tuyau, D.I. × D.E. × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
Poids
500 g