CLS4413
Tubes en bloc de 1,2 ml en PP à 96 puits Corning®
96 well polypropylene cluster tubes, 8-tube strip format, non-treated, sterile, clear, 12 strips/rack, 120/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
265,00 €
About This Item
265,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
round bottom wells clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
Conditionnement
pack of 12
case of 120
Fabricant/nom de marque
Corning 4413
D.E. du tube
0.340 in.
Capacité du tube
1.2 mL
Volume de travail du tube
≤1mL
Couleur
clear plate
clear
Catégories apparentées
Description générale
- Cluster tubes strips are composed of eight 1.2mL polypropylene tubes in strips arranged in a 96 well microplate rack with lid
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)