CLS432124
Corning® Ice Bucket with lid, round
4 L, red
Synonyme(s) :
storage container
109,00 €
About This Item
109,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432124
Hauteur
18.4 cm
Diam. de la partie supérieure
26 cm
Couleur
red
Catégories apparentées
Description générale
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.