Principaux documents
CLS432081
Accessory for Corning® CoolBox
cooling core for Corning® CoolBox XT workstations, for 0.5 to 4 C
Synonyme(s) :
CoolBox Accessory, CoolBox Kit, Corning CoolBox
1 EA
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NC.01
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
cooling core for Corning® CoolBox XT workstations
for 0.5 to 4 C
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432081
Application
accessory for coolbox
Informations légales
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1