Principaux documents
CLS430771
Système de filtration sous vide pour flacon Corning®
Nylon membrane, pore size 0.2 μm, membrane area 19.6 cm2, filter capacity 250 mL
Synonyme(s) :
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
12 EA
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
149,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.24
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Nylon membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
Fabricant/nom de marque
Corning 430771
Contenance du flacon
250 mL
Capacité du filtre
250 mL
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Surface de la membrane
19.6 cm2
Diam. du col
45 mm
Couleur
orange cap
Dimension de pores
0.2 μm
Raccords
GL 45 bottle neck
Catégories apparentées
Description générale
Les systèmes de filtration sous vide pour flacons Corning® se caractérisent par un support filtre de forme carrée pour de meilleures performances de filtration. Ces systèmes de filtration sous vide pour flacons sont conçus pour filtrer et conserver des milieux de culture cellulaire et/ou de culture tissulaire, des fluides biologiques et d'autres solutions aqueuses. Ils sont constitués d'un flacon collecteur en polystyrène et d'un entonnoir comprenant une membrane de filtration et un adaptateur pour col en polyéthylène avec raccord olive.
  • Nylon (NY) membranes are naturally hydrophilic, surfactant-free and offer the lowest extractables.
  • Receiver bottles feature easy grip sides for improved handling.
  • Additional storage bottles can be purchased to increase capacity.
  • Bottle caps are supplied sterile and individually packaged.
  • Angled hose connector simplifies vacuum line attachment.
  • Individually packaged, sterile and certified nonpyrogenic.
  • Each system has the membrane material and pore size printed on the unit and is color-coded by membrane type for easy product identification.
  • Expiration date appears on the filter funnel and shipping boxes.
  • Expiration date of the membrane is three years from the time the product is manufactured.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.