Principaux documents
CLS402648
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 3 L
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
1 EA
519,00 €
519,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
519,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
519,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
fits flask 3 L
Fabricant/nom de marque
Corning 402648
Catégories apparentées
Description générale
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 3L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries