CLS4010
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 1 mL
Synonyme(s) :
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
Conditionnement
case of 1000
bag of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 4010
Plage de mesure
accuracy: 0.01 mL
Longueur
278 mm
Capacité
1 mL
D.I. de la pointe
0.065 in.
Couleur
yellow color-coded stripe
Catégories apparentées
Description générale
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout