CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
Synonyme(s) :
384 multiwell plates
2 300,00 €
About This Item
2 300,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
skirt
with generic barcode
Conditionnement
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3985BC
Volume maximum
112 μL
Taille
384 wells
Puits
384 wells
Volume de travail
80 μL
Couleur
black
Adéquation
suitable for (cell culture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface