CLS354639
Corning® Vented Screw Cap
for use with Falcon® 175cm Flasks, sterile
Synonyme(s) :
Vented Screw Cap
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PE flask
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 50 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 354639
Compatibilité
for use with Falcon® 175cm Flasks
Description générale
Application
Informations légales