Principaux documents
CLS351172
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
flat clear polystyrene, lid, sterile
Synonyme(s) :
96 Well Cell Culture Plate
50 EACH
204,00 €
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EACH
204,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat clear polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Corning 351172
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
96 well
Type de liaison
cell culture treated
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.