Principaux documents
CLS351006
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 50 mm × 9 mm, lid, tight-fit, sterile
Synonyme(s) :
plastic cell culture dish
500 EACH
258,00 €
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
258,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
258,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid tight-fit
Fabricant/nom de marque
Corning 351006
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Larg. × H
50 mm × 9 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.