CLS3343
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
V-bottom
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Fabricant/nom de marque
Corning 3343
Conditionnement
bag of 10 ×
Volume maximum
450 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
450 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.