Principaux documents
CLS3022P50
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 50 mL
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
12 EA
216,00 €
216,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
216,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
216,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations 1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3022P-50
H × D.E.
200 mm × 26 mm
Taille
50 mL
Description générale
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.