CLS2593
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
medium binding surface, clear
Synonyme(s) :
1 x 8 strip plate
681,00 €
About This Item
681,00 €
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
plate of 12 strips
Fabricant/nom de marque
Corning 2593
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Couleur
clear
Type de liaison
non-treated surface