Principaux documents
CLS2481
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
low volume, high binding surface, clear
Synonyme(s) :
1 x 8 strip plate
100 EA
939,00 €
939,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
939,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
939,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round clear wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
plate of 12 strips
Fabricant/nom de marque
Corning 2481
Taille
96 wells
Volume des puits
190 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
high binding surface
Description générale
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.