CLS1395250HTC
Corning® pyrex® media bottle
capacity 250 mL, with PBT high temperature caps
Synonyme(s) :
1395-250HTC, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
cylindrical
red cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduations 50 ‑ 200 mL graduation intervals: 50 mL approx
wide mouth
Conditionnement
case of 10 ea
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1395-250HTC
Flacon, H × D.E.
138 mm × 70 mm , approx
Capacité
250 mL
Raccords
GL 45 thread