Principaux documents
CLS1003P25
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 25 mL
Synonyme(s) :
Corning container
12 EA
362,00 €
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
362,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
perfluoroalkoxy copolymer
Caractéristiques
graduations (5 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1003P-25
H × D.E.
50 mm × 32 mm
Taille
25 mL
Description générale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.