CLLS1007
SW48 Cells TP53 -/-
Human female colon, colorectal adenocarcinoma
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SW48 Cells TP53 -/-,
Source biologique
human female colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Niveau de qualité
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Clause de non-responsabilité