Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rhesus macaque kidney
Description
Primary rhesus macaque kidney cells, blood, serum
Conditionnement
tube of 5 μg 98020308-DNA-5UG pkg of vial of cells 98020308-1VL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Tested for Herpes B, Hepatitis A & B, SIV, STLV, Type D retrovirus, Salmonella, Shigellla, Helminths and Entomoeba. This cell line can be supplied on a standing order basis, please contact ECACC for further details.