CTM4955926 human cell line
IHW Number: 9281, 94071419
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
Not specified
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 401
B: 35
Profil sérologique
HLA A ief:
HLA C: 4
HLA B: 35
Milieu de culture
Procédure de repiquage