DBUG human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94050331-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94050331-1VL
Ethnicité
East Asian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 01 0201
HLA DQB1: 06 03032
Profil sérologique
HLA DR52: 52
HLA DQ: 6 9
Milieu de culture
Procédure de repiquage