BCK human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94050326-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94050326-1VL
Ethnicité
Welsh/Greek
Sexe
female
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0602 0304
B: 2708 1501
HLA DRB1: 15 11
HLA DQB1: 05 03
Profil sérologique
HLA C: 6 10
HLA B: 2708 62
Bw4/bw6: 6
Milieu de culture
Procédure de repiquage