TO human cell line
IHW Number: 9218, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94022549
Synonyme(s) :
TO-PP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94022549-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022549-1VL
Ethnicité
Not specified
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 0602 15
B: 1302 5101
Profil sérologique
HLA A ief: 68.2
HLA C: 6
HLA B: 13 51
Bw4/bw6: 4
Milieu de culture
Procédure de repiquage