HuP-T4
93121056, human pancreas, Epithelial
Synonyme(s) :
HuP-T4 Cell Line, HuP-T4 Human Cells, Human HuP-T4
About This Item
Produits recommandés
product name
HuP-T4, 93121056
Source biologique
human pancreas
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 77
Morphologie
Epithelial
Produits
Carcinoembryonic antigen (CEA), CA19-9
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Contenu apparenté
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.