AFRC MAC 160
Reactivity: Anti-Cytokinin, plant, 93091001, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 93091001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93091001-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
Myélome
NS0
Réactivité
Anti-Cytokinin, plant
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage