HF2x653
90012609, Human x Mouse Hybridoma hybrid, Lymphoblast
About This Item
Produits recommandés
product name
HF2x653, 90012609
Source biologique
Human x Mouse Hybridoma hybrid
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.